Tween® 85 (Polysorbate)
Leverantör: MP Biomedicals
Synonyms: Polyoxyethylenesorbitan Trioleate
0215248780 0215248790
ICNA0215248780EA 400 SEK
ICNA0215248780 ICNA0215248790
Tween® 85 (Polysorbate)
Tween® 85 (Polysorbate)
Densitet: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01779641
CAS nummer: 9005-70-3