Tween® 60 (Polysorbate) för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Synonyms: Polyoxyethylene sorbitan monostearate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22186.0500 8.22186.1000
8.22186.0500EA 530 SEK
8.22186.0500 8.22186.1000
Tween® 60 (Polysorbate) för syntes, Sigma-Aldrich®
Tween® 60 (Polysorbate)
Formel: C₆₄H₁₂₆O₂₆
Kokpunkt: ∼110 °C (1013 hPa)
Densitet: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: >149 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01780110
CAS nummer: 9005-67-8
EINECS: 500-020-4
Order Now
Specifikation testresultat
Hydroxyl value 81 - 96
Saponification value 45 - 55
Identity (IR) passes test
Density 1.1 g/cm3 (20 °C)
pH 5.5 - 7.7 (50 g/l, H2O, 25 °C)
Viscosity kinematic 170 - 320 mm2/s (40 °C)