Tween® 40 (Polysorbate) för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Synonyms: Polyoxyethylene sorbitan monopalmitate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22185.0500 8.22185.1000
8.22185.0500EA 1140 SEK
8.22185.0500 8.22185.1000
Tween® 40 (Polysorbate) för syntes, Sigma-Aldrich®
Tween® 40 (Polysorbate)
Formel: C₆₂H₁₂₂O₂₆
Kokpunkt: ∼100 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: ∼0,1 °C
Densitet: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: >149 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00165345
CAS nummer: 9005-66-7
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) soluble
Boiling Point 100 °C
Flash Point 149 °C
Density 1.09 g/cm3 (20 °C)