Tween® 20 (Polysorbate) för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Synonyms: Polyoxyethylene sorbitan monolaurate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22184.0500 8.22184.1000 8.22184.2500 8.22184.0050
8.22184.0500EA 497 SEK
8.22184.0500 8.22184.1000 8.22184.2500 8.22184.0050
Tween® 20 (Polysorbate) för syntes, Sigma-Aldrich®
Tween® 20 (Polysorbate)
Formel: C₅₈H₁₁₄O₂₆
MW: 1227,53 g/mol
Densitet: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00165986
CAS nummer: 9005-64-5
EINECS: 500-018-3
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (25 °C) soluble
Molar Mass 1228 g/mol
Boiling Point 100 °C
Vapor Pressure  - 1.4 hPa (20 °C)
Flash Point 149 °C