Tween® 20 (Polysorbate) för molekylärbiologi
Leverantör: PanReac AppliChem
A4974.0250
A4974.0500
A4974.1000
A4974.0250EA
0
SEK
A4974.0250
A4974.0500
A4974.1000
Tween® 20 (Polysorbate) för molekylärbiologi
Tween® 20 (Polysorbate)
Formel:
C₅₈H₁₁₄O₂₆ Densitet: 1,1 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00165986 CAS nummer: 9005-64-5 EINECS: 500-018-3 |
Specifikation testresultat
DNases/RNases/Proteases | not detectable |
Density (d 20°C/4°C) | 1.095 - 1.105 |
Hydroxyl-No. | approx. 100 |
Saponification No. | 40 - 50 |