TRITON™ X-100
Leverantör: Roth Carl
Fara
6683.1 6683.2
ROTH6683.1EA 0 SEK
ROTH6683.1 ROTH6683.2
TRITON™ X-100
TRITON™ X-100
Kokpunkt: ∼200 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 6 °C
Densitet: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 251 °C (closed cup)
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00132505
CAS nummer: 9002-93-1
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,06793