TRITON™ X-100, Reagent Grade för biokemi
Leverantör: VWR Chemicals
|
Varning
|
0694-1LEA
1425
SEK
0694-1L
0694-4L
TRITON™ X-100, Reagent Grade för biokemi
TRITON™ X-100
Non-ionic detergent efficiently separates hydrophilic proteins from membrane spanning, hydrophobic proteins without altering biological activity.
Kokpunkt:
>200 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 6 °C Densitet: 1,06 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 251 °C (closed cup) Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00132505 CAS nummer: 9002-93-1 UN: 3082 ADR: 9,III Merck Index: 13,06793 |
Specifikation testresultat
pH (5%, Water) @25 °C | 6 – 8 |
Color (APHA) | ≤100 |