Polyetylenglykol 300 för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Synonyms: PEG 300
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07484.1000 8.07484.5000
8.07484.1000EA 776 SEK
8.07484.1000 8.07484.5000
Polyetylenglykol 300 för syntes, Sigma-Aldrich®
Polyetylenglykol 300
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Smältpunkt: –15…–10 °C
Densitet: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 220 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00081839
CAS nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2