Polyethylene glycol 10,000 för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Synonyms:
PEG 10000, Ethylene glycol polymer 10000, PEG 10,000
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21881.1000
8.21881.5000
8.21881.9050
8.21881.1000EA
923
SEK
8.21881.1000
8.21881.5000
8.21881.9050
Polyethylene glycol 10,000 för syntes, Sigma-Aldrich®
Polyethylene glycol 10,000
Formel:
H(OCH₂CH₂)nOH MW: 10000 g/mol Smältpunkt: 63 °C Densitet: 1,2 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 265 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00081839 CAS nummer: 25322-68-3 EINECS: 500-038-2 |
Specifikation testresultat
Solubility | 500 g/l (20 °C) |
Melting Point | 58 - 63 °C |
Molar Mass | 9000 g/mol |
Bulk Density | 400 - 500 kg/m3 |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 265 °C |
Density | 1.2 g/cm3 (20 °C) |
pH | 5 - 7 (100 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 340 °C |
Viscosity kinematic | 500 - 900 mm2/s (20 °C) |