Bryggerijäst
Leverantör: Thermo Scientific
368080010
368080050
368080250
ACRO368080010EA
675
SEK
ACRO368080010
ACRO368080050
ACRO368080250
Bryggerijäst
Bryggerijäst
CAS nummer:
68876-77-7 |
Specifikation testresultat
Appearance | Cream to brown Powder |
Loss on drying | ≤9 % |
Protein | 40 to 50 % (Typical value) |
Microbial contamination | (Salmonella) Absent in 375g |