Acrylamide : Bisacrylamide (37.5:1) 30% i vattenlösning
Leverantör: PanReac AppliChem
Fara
Synonyms: Acrylamide-Bis
A3626.0500 A3626.1000
A3626.0500EA 1675 SEK
A3626.0500 A3626.1000
Acrylamide : Bisacrylamide (37.5:1) 30% i vattenlösning
Acrylamide : Bisacrylamide
Densitet: 1,03 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00080848
UN: 3426
ADR: 6.1,III