Acrylamide : Bisacrylamide (29:1) 40% i vattenlösning
Leverantör: PanReac AppliChem
|
Fara
|
A0385.0500
A0385.1000
A0385.0500EA
1250
SEK
A0385.0500
A0385.1000
Acrylamide : Bisacrylamide (29:1) 40% i vattenlösning
Acrylamide : Bisacrylamide
Storage Temperature:
Omgivande |
MDL Number:
MFCD00080848 UN: 3426 ADR: 6.1,III |