(±)-3-Butyne-2-ol 55% ∼7.5 mol/l i vattenlösning för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20230.0100 8.20230.0500
8.20230.0100EA 412 SEK
8.20230.0100 8.20230.0500
(±)-3-Butyne-2-ol 55% ∼7.5 mol/l i vattenlösning för syntes, Sigma-Aldrich®
(±)-3-Butyne-2-ol
Formel: C₄H₆O
Densitet: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004541
CAS nummer: 2028-63-9
EINECS: 217-978-1
UN: 2929
ADR: 6.1 (3),II