mjölksyra ≥90% i vattenlösning, TECHNICAL
Leverantör: VWR Chemicals
Fara
Synonyms: DL-Lactic acid, 2-Hydroxypropionic acid, 2-Hydroxypropanoic acid
20366.293EA 1575 SEK
20366.293 20366.464
mjölksyra ≥90% i vattenlösning, TECHNICAL
mjölksyra
Formel: H₃CCH(OH)COOH
MW: 90,08 g/mol
Kokpunkt: 122 °C (20 hPa)
Smältpunkt: 53 °C
Densitet: 1,11…1.21 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004520
CAS nummer: 50-21-5
EINECS: 200-018-0
Order Now
Specifikation testresultat
Assay Min. 90 %