mjölksyra ≥90% i vattenlösning, GPR RECTAPUR®, ren
Leverantör: VWR Chemicals
Fara
Synonyms: DL-Lactic acid, 2-Hydroxypropionic acid, 2-Hydroxypropanoic acid
20356.298EA 1675 SEK
20356.298 20356.323
mjölksyra ≥90% i vattenlösning, GPR RECTAPUR®, ren
mjölksyra
Formel: H₃CCH(OH)COOH
MW: 90,08 g/mol
Kokpunkt: 122 °C (20 hPa)
Smältpunkt: 53 °C
Densitet: 1,11…1.21 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004520
CAS nummer: 50-21-5
EINECS: 200-018-0
Order Now
Specifikation testresultat
Assay Min. 90 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm