mjölksyra ≥85.0-90.0% i vattenlösning ACS
Leverantör: Thermo Scientific
|
Fara
|
Synonyms:
DL-Lactic acid, 2-Hydroxypropionic acid, 2-Hydroxypropanoic acid
36415.22
36415.36
36415.A3
36415.22EA
720
SEK
36415.22
36415.36
36415.A3
mjölksyra ≥85.0-90.0% i vattenlösning ACS
mjölksyra
CAS No.: 50-21-5
Molecular Formula: C3H6O3
Formula Weight: 90.08
Flash Point:
Formel:
H₃CCH(OH)COOH MW: 90,08 g/mol Kokpunkt: 122 °C (15 mmHg) Smältpunkt: 18 °C Densitet: 1,209 Flampunkt: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00004520 CAS nummer: 50-21-5 EINECS: 200-018-0 Merck Index: 14,5336 |