mjölksyra 10% i vattenlösning
Leverantör: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Fara
Synonyms: DL-Lactic acid, 2-Hydroxypropionic acid, 2-Hydroxypropanoic acid
SR0021H SR0021K
OXOISR0021HEA 740 SEK
OXOISR0021H OXOISR0021K
mjölksyra 10% i vattenlösning
mjölksyra
Formel: H₃CCH(OH)COOH
MW: 90,08 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004520
CAS nummer: 50-21-5
EINECS: 200-018-0