Stärkelse, lösligt, AnalaR NORMAPUR® analytiskt reagens
Leverantör: VWR Chemicals
Synonyms:
Starch, Vitex® iodine indicator, Amylodextrin
21153.135EA
260
SEK
21153.135
21153.181
21153.237
21153.290
Stärkelse, lösligt, AnalaR NORMAPUR® analytiskt reagens
Stärkelse, lösligt
Formel:
(C₆H₁₀O₅)n MW: 162,14 g/mol Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00082026 CAS nummer: 9005-84-9 EINECS: 232-686-4 Merck Index: 13,08878 |
Specifikation testresultat
Appearance | White fine powder |
pH (2 %) | 5,5 - 7,5 |
Sensitivity | Passes test |
Ignition residue | Max. 0.4 % |
Loss on drying (105°C; 2 h) | Max. 10 % |
Reducing substances (as C12H22O11) | Max. 0.7 % |