Stärkelse, lösligt (from potato), TECHNICAL
Leverantör: VWR Chemicals
21152.234EA
1050
SEK
21152.234
21152.291
Stärkelse, lösligt (from potato), TECHNICAL
Stärkelse, lösligt
Formel:
(C₆H₁₀O₅)n Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00082026 CAS nummer: 9005-84-9 EINECS: 232-686-4 |
Specifikation testresultat
Water | Max. 20.5 % |
Fe (Iron) | Max. 10 ppm |
Pb (Lead) | Max. 0.5 ppm |