Stärkelse, lösligt ISO analytiskt reagens, Millipore®
Leverantör: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01252.0100 1.01252.0250 1.01252.1000 1.01252.9025
1.01252.0100EA 531 SEK
1.01252.0100 1.01252.0250 1.01252.1000 1.01252.9025
Stärkelse, lösligt ISO analytiskt reagens, Millipore®
Stärkelse, lösligt
Formel: (C₆H₁₀O₅)n
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00082026
CAS nummer: 9005-84-9
EINECS: 232-686-4
Merck Index: 13,08878