Säkerhetsskåp, CX-Classic-G
Leverantör: asecos
32925041 32925050
MSGA32925041EA 0 SEK
MSGA32925041 MSGA32925050
Säkerhetsskåp, CX-Classic-G
Inredning Förvaringsskåp
Säker och godkänd förvaring för vattenföroreningar, icke-brandfarliga vätskor och giftiga ämnen på arbetsplaten enligt TRGS 510.
  • Robust construction and longevity- high-quality, scratch-resistant outer body with powder-coated textured surface
  • Doors lockable with cylinder locking (integrated in the turning handle)
  • Adjusting aids to compensate for uneven floor
Skåpets färg: antracitgrå RAL 7016
Skåp med perforerad insats kan användas som förvaringsutrymme Det består av bottentråg i galvaniserad eller målad utförande, vätsketät
Resirkulerande luftsystem är idealiskt för direkt installation i arbetsområden då det har mycket lågt ljud, endast 39 dB. Den består av flerstegs bredbandsfilter, kylaggregatskabel, optiskt och akustiskt larm inklusive potentialfri larmkontakt, 4,7” display med innovativ touchpanel och manuell kontroll av filtermättnaden
Certifikat: Överensstämer med VDE godkänningen av övervakningselektroniken.
Beställningsinformation: Inredning måste beställas separat.