Agaros (100 bp - 23 kb), Electran, DNA grade för elektrofores
Leverantör: VWR Chemicals
438792UEA 2350 SEK
438792U 438795A
Agaros (100 bp - 23 kb), Electran, DNA grade för elektrofores
Agaros
Agaros av DNA-kvalitet är lämplig för de flesta rutinmässiga DNA-separationer. För mer krävande tillämpningar rekommenderar vi att använda agaros av molekylärbiologisk kvalitet.
  • Free from DNases and RNases
Smältpunkt: 60…90 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00081294
CAS nummer: 9012-36-6
EINECS: 232-731-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=526c20a29610acf6900f898ff245c5602558c785&vid=ae34e4c76a4d7838d4dc9501397f6741b1b97d5e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
DNA binding Passes test
Electroendosmosis (-Mr) 0,08 - 0,11
Gelling temperature (1.5 %; water) 34 - 37°C
Gel strength (1.5 %; water) Min. 2300 g/cm²
Ignition residue Max. 1.0 %
Loss on drying Max. 10.0 %