Agaros, Electran, high resolution för elektrofores
Leverantör: VWR Chemicals
437122HEA 4175 SEK
437122H 437123Y
Agaros, Electran, high resolution för elektrofores
Agaros
Agarose High Resolution har låg smält- och gelningstemperatur, men skiljer sig från traditionella gelseparationsagaroser av molekylärbiologisk kvalitet och med låg smältpunkt. När den här agarosen används för elektrofores erhålls god och jämn upplösning på nukleinsyror under 1 000 baspar vilka skiljer sig åt med endast några få baspar. Egenskaperna hos Agarose High Resolution ger konsekventa resultat för gelseparation (analytisk/preparativ) och för translations- och transkriptionskartläggning in vitro samt ligering och transformering in vivo. För analytisk gelseparation av DNA/RNA under 1 000 baspar, och då en högre gelstyrka behövs vid hanteringen, rekommenderar vi Agarose High Resolution "Electran" (43655).
  • Free from DNases and RNases
Smältpunkt: 60…90 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00081294
CAS nummer: 9012-36-6
EINECS: 232-731-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=526c20a29610acf6900f898ff245c5602558c785&vid=ae34e4c76a4d7838d4dc9501397f6741b1b97d5e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
DNA binding Passes
DNases, RNases Passes
Electroendosmosis (-Mr) Max. 0.13
Gel strength (at 4%) Min. 1400 g/cm²
Gelling temperature (at 4%) 32.5 - 38.0 °C
Melting point (at 4%) Max. 90 °C
Ignition residue Max. 1.0 %
Loss on drying Max. 10.0 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.15 %