Agaros
Leverantör: PanReac AppliChem
A2114.0100 A2114.0250 A2114.0500
A2114.0100EA 3750 SEK
A2114.0100 A2114.0250 A2114.0500
Agaros
Agaros
Smältpunkt: 60…90 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00081294
CAS nummer: 9012-36-6
EINECS: 232-731-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=526c20a29610acf6900f898ff245c5602558c785&vid=ae34e4c76a4d7838d4dc9501397f6741b1b97d5e&prid=web&clid=SAPDAM