Agaros D1-LE för molekylärbiologi
Leverantör: Thermo Scientific
H26855.14 H26855.22 H26855.36
H26855.14EA 2650 SEK
H26855.14 H26855.22 H26855.36
Agaros D1-LE för molekylärbiologi
Agaros
CAS No.: 9012-36-6 MDL No.: MFCD00081294
Smältpunkt: 60…90 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00081294
CAS nummer: 9012-36-6
EINECS: 232-731-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=526c20a29610acf6900f898ff245c5602558c785&vid=54f8c5d89566af6550027c24c055178fb1886a0f&prid=web&clid=SAPDAM