Agaros, pulver, ren för biokemi (Mr = - 0.17)
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
239020250
239021000
239025000
ACRO239020250EA
1500
SEK
ACRO239020250
ACRO239021000
ACRO239025000
Agaros, pulver, ren för biokemi (Mr = - 0.17)
Agaros
Storage Temperature:
Omgivande |
MDL Number:
MFCD00081294 CAS nummer: 9012-36-6 EINECS: 232-731-8 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤7 % (5 g, 110°C, 24 h) |
Gel strength | ≥2000 g/cm² (1.5 % gel) |
Gel point | 34.5 to 37.5°C (1.5 % gel) |
Electroendosmosis | 0.16 to 0.19 (-Mr) |
Ash | ≤0.5 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.25 % |