D (-)-Fruktsocker, Millipore®
Leverantör: Merck
Synonyms: D(-)-Levulose, (3S,4R,5R)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, β-D-(-)-Fructose, Fructose
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.04007.0250 1.04007.1000
1.04007.0250EA 379 SEK
1.04007.0250 1.04007.1000
D (-)-Fruktsocker, Millipore®
D (-)-Fruktsocker
Formel: C₆H₁₂O₆
MW: 180,16 g/mol
Kokpunkt: 552 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 100…110 °C
Densitet: 1,59 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00148910
CAS nummer: 57-48-7
EINECS: 200-333-3
Merck Index: 13,04295
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8c96c34b23753d10b06108938876644c747995c&vid=0d4e363af9b71985c3398711a6d05c1a694f5903&prid=web&clid=SAPDAM