D (+)-Trehalosdihydrat, Millipore®
Leverantör: Merck Millipore Calbiochem
625625-50 625625-2500 625625-1KG
625625-50EA 2350 SEK
625625-50 625625-2500 625625-1KG
D (+)-Trehalosdihydrat, Millipore®
D (+)-Trehalosdihydrat
Formel: C₁₂H₂₂O₁₁·2H₂O
Smältpunkt: 97…99 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00071594
CAS nummer: 6138-23-4
EINECS: 202-739-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af741ee934bfe7c82395d31c21e2c19f0738d0f0&vid=59183c854dcfa367e15d46861ef4b9a7028540a9&prid=web&clid=SAPDAM