cis-Platin för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
Synonyms:
Platinol, cis-Diaminodichloroplatinum(II), cis-Diamminedichloroplatinum (II), cis-Dichlorodiammine platinum(II), Cisplatin, cis-Diamineplatinum(II) dichloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.24510.0100
8.24510.0500
8.24510.0100EA
807
SEK
8.24510.0100
8.24510.0500
cis-Platin för syntes, Sigma-Aldrich®
cis-Platin
Formel:
H₆Cl₂N₂Pt Densitet: 3,738 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00011623 CAS nummer: 15663-27-1 EINECS: 239-733-8 UN: 3288 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,02341 |
Specifikation testresultat
Solubility | 2.5 g/l (20 °C) |
Molar Mass | 300.05 g/mol |
Bulk Density | 850 kg/m3 |
Density | 3.7 g/cm3 (20 °C) |