Bortrifluoriddietyleterkomplex för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01647.0250 8.01647.1000 8.01647.9025 8.01647.9060
8.01647.0250EA 839 SEK
8.01647.0250 8.01647.1000 8.01647.9025 8.01647.9060
Bortrifluoriddietyleterkomplex för syntes, Sigma-Aldrich®
Bortrifluoriddietyleterkomplex
Formel: C₄H₁₀BF₃O
Kokpunkt: 126 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –60 °C
Densitet: 1,125 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 59 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00013194
CAS nummer: 109-63-7
EINECS: 203-689-8
UN: 2604
ADR: 8 (3),I
Merck Index: 13,01340
Order Now
Specifikation testresultat
Density 1.013 g/cm3 (20 °C)
pH 0.5 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material