(C8-18)alkylbenzyldimetylammoniumklorid för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
Synonyms:
Quaternary ammonium compounds, benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chlorides, Alkylbenzyldimethylammonium chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21944.0100
8.21944.0500
8.21944.0100EA
576
SEK
8.21944.0100
8.21944.0500
(C8-18)alkylbenzyldimetylammoniumklorid för syntes, Sigma-Aldrich®
(C8-18)alkylbenzyldimetylammoniumklorid
Formel:
C₆H₅CH₂N(CH₃)₂RCl (R=C₈H₁₇ to C₁₈H₃₇) Smältpunkt: 29…34 °C Densitet: 0,98 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00145757 CAS nummer: 63449-41-2 EINECS: 264-151-6 UN: 1759 ADR: 8,II |
Specifikation testresultat
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | 37 - 41 °C |
Bulk Density | 800 kg/m3 |
Boiling Point | 115 °C |
pH | 6 - 8 (10 g/l, H2O, 20 °C) |
Synonyms | Benzyldimethylalkylammonium chloride |
Hill Formula | [RN(CH3)2CH2C6H5]Cl |