(C8-18)alkylbenzyldimetylammoniumklorid för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: Quaternary ammonium compounds, benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chlorides, Alkylbenzyldimethylammonium chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21944.0100 8.21944.0500
8.21944.0100EA 576 SEK
8.21944.0100 8.21944.0500
(C8-18)alkylbenzyldimetylammoniumklorid för syntes, Sigma-Aldrich®
(C8-18)alkylbenzyldimetylammoniumklorid
Formel: C₆H₅CH₂N(CH₃)₂RCl (R=C₈H₁₇ to C₁₈H₃₇)
Smältpunkt: 29…34 °C
Densitet: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00145757
CAS nummer: 63449-41-2
EINECS: 264-151-6
UN: 1759
ADR: 8,II
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 37 - 41 °C
Bulk Density 800 kg/m3
Boiling Point 115 °C
pH 6 - 8 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Synonyms Benzyldimethylalkylammonium chloride
Hill Formula [RN(CH3)2CH2C6H5]Cl