Bivax
Leverantör: Roth Carl
5830.2 5830.1
ROTH5830.2EA 0 SEK
ROTH5830.2 ROTH5830.1
Bivax
Bivax
Smältpunkt: ∼64 °C
Densitet: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00132754
CAS nummer: 8012-89-3
EINECS: 232-383-7