Molekylsikt A5, (0,5 nm, 5 Å) 3-5 mm (0.12-0.20 in)
Leverantör: Thermo Scientific
Synonyms:
Linde 5A, Molecular sieves, 5A 3.0mm-5.0mm pellets
L05722.30
L05722.0B
L05722.30EA
1100
SEK
L05722.30
L05722.0B
Molekylsikt A5, (0,5 nm, 5 Å) 3-5 mm (0.12-0.20 in)
Molekylsikt A5, (0,5 nm, 5 Å)
CAS No.: 69912-79-4
MDL No.: MFCD00131613
MDL Number:
MFCD00131613 CAS nummer: 69912-79-4 |