Molekylsikt A4, (0,4 nm, 4 Å) ≥99%, pellets, Ø 3 - 4mm (0.12-0.16in)
Leverantör: Thermo Scientific
Synonyms:
Molecular sieve 0.4 nm, Molecular sieves pack 4A, Linde 4A, Sodium aluminium silicate
88120.A1
88120.A7
88120.A1EA
2950
SEK
88120.A1
88120.A7
Molekylsikt A4, (0,4 nm, 4 Å) ≥99%, pellets, Ø 3 - 4mm (0.12-0.16in)
Molekylsiktl A4, (0,4 nm, 4 Å)
Densitet:
1,1…2.2 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD03457537 CAS nummer: 70955-01-0 |