Molekylsikt A4, (0,4 nm, 4 Å) 8 - 12 mesh
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
197270050 197275000 197270250
ACRO197270050EA 10325 SEK
ACRO197270050 ACRO197275000 ACRO197270250
Molekylsikt A4, (0,4 nm, 4 Å) 8 - 12 mesh
Molekylsiktl A4, (0,4 nm, 4 Å)
Densitet: 1,1 to 2.2 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03457537
CAS nummer: 70955-01-0