Molekylsikt 3A (0,3 nm, 3 Å), beads 8-12 mesh, Fluka™
Leverantör: Honeywell Chemicals
Synonyms: Molecular sieve 0.3 nm, 3A molecular sieve, Molecular sieve A3, Linde 3A, Sodium aluminium silicate
208582-1KG 208582-5KG
208582-1KGEA 2650 SEK
208582-1KG 208582-5KG
Molekylsikt 3A (0,3 nm, 3 Å), beads 8-12 mesh, Fluka™
Molecular sieve 3A (0.3 nm, 3 Å)
Formel: KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
Smältpunkt: 400 °C
Densitet: 2 g/cm³
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00147627
CAS nummer: 1318-02-1
Order Now
Specifikation testresultat
Form beads
Grain size 8 - 12 mesh Min. 95 %
Pore Size (Ång Ström) 3