Molekylsikt 13x (1,0 nm, 10 Å), pulver ∼2 μm, Fluka™
Leverantör: Honeywell Chemicals
Synonyms: Linde 13X
283592-1KG 283592-5KG
283592-1KGEA 2350 SEK
283592-1KG 283592-5KG
Molekylsikt 13x (1,0 nm, 10 Å), pulver ∼2 μm, Fluka™
Molekylsikt 13x (1,0 nm, 10 Å)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00131613
CAS nummer: 63231-69-6
Order Now
Specifikation testresultat
Loss on ignition (575°C) Max. 1 %
Water absorbing capacity Min. 20 %