Molekylsikt 13x (1,0 nm, 10 Å), beads 1.6-2.5 mm (0.063-0.098 in)
Leverantör: Thermo Scientific
Synonyms: Linde 13X
B21109.0B B21109.0I B21109.30
B21109.0BEA 3000 SEK
B21109.0B B21109.0I B21109.30
Molekylsikt 13x (1,0 nm, 10 Å), beads 1.6-2.5 mm (0.063-0.098 in)
Molekylsikt 13x (1,0 nm, 10 Å)
CAS No.: 63231-69-6 MDL No.: MFCD00131613
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00164506
CAS nummer: 63231-69-6