Molekylsikt 13x (1,0 nm, 10 Å), pulver
Leverantör: Thermo Scientific
Synonyms: Linde 13X
A10378.0B A10378.0I A10378.30
A10378.0BEA 2000 SEK
A10378.0B A10378.0I A10378.30
Molekylsikt 13x (1,0 nm, 10 Å), pulver
Molekylsikt 13x (1,0 nm, 10 Å)
CAS No.: 63231-69-6 MDL No.: MFCD00131613
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00164506
CAS nummer: 63231-69-6