Molekylsikt 13x (1,0 nm, 10 Å), pellets, Ø 1-2mm (0.04-0.08in)
Leverantör: Thermo Scientific
Synonyms: Linde 13X
87954.A1 87954.A7
87954.A1EA 2700 SEK
87954.A1 87954.A7
Molekylsikt 13x (1,0 nm, 10 Å), pellets, Ø 1-2mm (0.04-0.08in)
Molekylsikt 13x (1,0 nm, 10 Å)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00164506
CAS nummer: 63231-69-6