Molekylsikt 13x (1,0 nm, 10 Å), pellets, Ø 3-4mm (0.12-0.16in)
Leverantör: Thermo Scientific
Synonyms: Linde 13X
33550.A1 33550.A7
33550.A1EA 2500 SEK
33550.A1 33550.A7
Molekylsikt 13x (1,0 nm, 10 Å), pellets, Ø 3-4mm (0.12-0.16in)
Molekylsikt 13x (1,0 nm, 10 Å)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00164506
CAS nummer: 63231-69-6