Paraffin, Stelningspunkt: 46-48°C, Supelco®
Leverantör: Merck
Synonyms:
Wax Paraffin, Paraffin wax
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.07151.1000
1.07151.9025
1.07151.1000EA
1640
SEK
1.07151.1000
1.07151.9025
Paraffin, Stelningspunkt: 46-48°C, Supelco®
Paraffin
Densitet:
0,9 g/cm³ (20 °C) |
CAS nummer:
8002-74-2 EINECS: 232-315-6 |