Dekahydronaftalen (blandning av cis-och trans-isomerer) för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03101.0100 8.03101.1000 8.03101.2500 8.03101.9025
8.03101.0100EA 337 SEK
8.03101.0100 8.03101.1000 8.03101.2500 8.03101.9025
Dekahydronaftalen (blandning av cis-och trans-isomerer) för syntes, Sigma-Aldrich®
Dekahydronaftalen (blandning av cis-och trans-isomerer)
Formel: C₁₀H₁₈
Kokpunkt: 189…191 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: ∼–40 °C
Densitet: 0,8696 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 57 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004130
CAS nummer: 91-17-8
EINECS: 202-046-9
UN: 1147
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02866
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=41b5fff8aa81be0e42af177a8f0e3ac149943c6e&vid=ca9f3c5d71ac621a6216f8b8b28d7cb27b29fd84&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 0.89 mg/l (25 °C) (experimental)
Melting Point -40 °C
Molar Mass 138.25 g/mol
Boiling Point 189 - 191 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (20 °C)
Flash Point 57 °C
Refractive Index 1.4742 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.7 - 4.9 %(V)
Density 0.88 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 255 °C
Viscosity kinematic 2.2 mm2/s (25 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid