Dekahydronaftalen (blandning av cis-och trans-isomerer) cis- and trans-mixture, vattenfri 99%, AcroSeal®
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
|
Fara
|
Synonyms:
Decalin, Bicyclo[4.4.0]decane, Decahydronaphthalene
406171000
406170010
406171000.EA
805
SEK
406171000.
406170010.
Dekahydronaftalen (blandning av cis-och trans-isomerer) cis- and trans-mixture, vattenfri 99%, AcroSeal®
Dekahydronaftalen (blandning av cis-och trans-isomerer)
Formel:
C₁₀H₁₈ Kokpunkt: 187 °C (760 mmHg) Smältpunkt: –31 °C Densitet: 0,89 g/cm³ Flampunkt: 58 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00004130 CAS nummer: 91-17-8 EINECS: 202-046-9 UN: 1147 ADR: 3,III Merck Index: 13,02866 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.005 % |
GC | ≥98.5 % (mixture of cis and trans) |