Kresol ≥99.0%
Leverantör: TCI
Fara
C0698-500ML C0698-25ML
TCIAC0698-500MLEA 1625 SEK
TCIAC0698-500ML TCIAC0698-25ML
Kresol ≥99.0%
Kresol
Formel: C₇H₈O
Kokpunkt: 192°C
Densitet: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 81°C
MDL Number: MFCD00151099
CAS nummer: 1319-77-3
EINECS: 215-293-2
UN: 2022
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,02579
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a308895e82e433cad0f9f6e6adfa181baae3a40b&vid=a308895e82e433cad0f9f6e6adfa181baae3a40b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 % (Equivalent mixture of o, m, p)