tert-Butyl-4-metoxifenol (blandning av isomerer) 96%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Varning
235231000 235235000 235230025
ACRO235231000EA 680 SEK
ACRO235231000 ACRO235235000 ACRO235230025
tert-Butyl-4-metoxifenol (blandning av isomerer) 96%
tert-Butyl-4-metoxifenol (blandning av isomerer)
Formel: C₁₁H₁₆O₂
Kokpunkt: 268 °C (760 mmHg)
Smältpunkt: 48…55 °C
Densitet: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 113 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01779059
CAS nummer: 25013-16-5
EINECS: 246-563-8
Merck Index: 12,01582
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to light yellow Crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %