Hexan (blandning av isomerer) ≥99.5% , 60.0% min, as n-Hexane
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
|
Fara
|
19353.AP
19353.K2
19353.M1
19353.APEA
1475
SEK
19353.AP
19353.K2
19353.M1
Hexan (blandning av isomerer) ≥99.5% , 60.0% min, as n-Hexane
Hexan (blandning av isomerer)
Flash Point:
Formel:
H₃C(CH₂)₄CH₃ Kokpunkt: 65…70 °C Smältpunkt: –95 °C Densitet: 0,67 Flampunkt: <–23 °C (–9 °F) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD02179311 CAS nummer: 110-54-3 EINECS: 295-570-2 UN: 1208 ADR: 3,II Merck Index: 13,04712 |