Molekylsikt A4, (0,4 nm, 4 Å), beads ~ 2 mm / ~ 10 mesh, med indikator, Supelco®
Leverantör: Merck
Synonyms:
Molecular sieve 0.4 nm, Molecular sieves pack 4A, Linde 4A, Sodium aluminium silicate
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.05739.0250
1.05739.1000
1.05739.0250EA
1600
SEK
1.05739.0250
1.05739.1000
Molekylsikt A4, (0,4 nm, 4 Å), beads ~ 2 mm / ~ 10 mesh, med indikator, Supelco®
Molekylsiktl A4, (0,4 nm, 4 Å)
Densitet:
1,1…2.2 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD03457537 CAS nummer: 70955-01-0 |