Molekylsikt A4, (0,4 nm, 4 Å), beads -8+12 (∼2 mm), med indikator
Leverantör: Thermo Scientific
Fara
Synonyms: Molecular sieve 0.4 nm, Molecular sieves pack 4A, Linde 4A, Sodium aluminium silicate
32256.30 32256.A1 32256.A7
32256.30EA 1700 SEK
32256.30 32256.A1 32256.A7
Molekylsikt A4, (0,4 nm, 4 Å), beads -8+12 (∼2 mm), med indikator
Molekylsiktl A4, (0,4 nm, 4 Å)
Densitet: 1,1…2.2 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03457537
CAS nummer: 70955-01-0
UN: 3077
ADR: 9,III