Natronkalk, med indikator
Leverantör: Merck
Fara
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.06733.0501 1.06733.2500
1.06733.0501EA 2240 SEK
1.06733.0501 1.06733.2500
Natronkalk, med indikator
Soda lime
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00134094
CAS nummer: 8006-28-8
UN: 1907
ADR: 8,III